Learn More
Aliltributilestaño, TRC
Código de producto. 30325373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325373 5 g 5 g
30325250 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30325373 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5723305G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Allyltributyltin
CAS 24850-33-7
Fórmula molecular C15H32Sn
Cantidad 5 g
Sinónimo Tributyl-2-propen-1-ylstannane, (Propen-2-yl)tributyltin, 3-(Tributyltin)-1-propene, 3-Tributylstannyl-1-propene, Allyltri-n-butylstannane, Tri(n-butyl)allylstannane, Tributyl(2-propenyl)stannane, Tributylallylstannane
Fórmula InChI InChI=1S/3C4H9.C3H5.Sn/c3*1-3-4-2;1-3-2;/h3*1,3-4H2,2H3;3H,1-2H2;
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C
Nombre IUPAC tributil(prop-2-enil)estannano
Peso molecular (g/mol) 331.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.1526
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.