Learn More
Aliltributilestaño, TRC
Código de producto. 30314256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314256 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30314256 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57233025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyltributyltin
CAS 24850-33-7
Fórmula molecular C15H32Sn
Cantidad 25 g
Sinónimo Tributyl-2-propen-1-ylstannane, (Propen-2-yl)tributyltin, 3-(Tributyltin)-1-propene, 3-Tributylstannyl-1-propene, Allyltri-n-butylstannane, Tri(n-butyl)allylstannane, Tributyl(2-propenyl)stannane, Tributylallylstannane
Fórmula InChI InChI=1S/3C4H9.C3H5.Sn/c3*1-3-4-2;1-3-2;/h3*1,3-4H2,2H3;3H,1-2H2;
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C
Nombre IUPAC tributil(prop-2-enil)estannano
Peso molecular (g/mol) 331.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.1526