Learn More
Aliltri-n-butilestaño, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368955 5 g 5 g
11378955 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368955 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14087.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 24850-33-7 | C15H32Sn | 331.13 g/mol
Allyltri-n-butyltin acts as an allylation reagent for aldehydes catalyzed by chiral Lewis acids and ytterbium(III) trifluoromethanesulfonate. It is also used to prepare homoallylic alcohols with trichloro-1,3,5-triazene. Further, it plays an important role for tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) catalyzed coupling reaction with iodoquinones and allyl acetates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El aliltri-n-butilestaño actúa como reactivo de alilación en aldehídos catalizados por ácidos de Lewis quirales y trifluorometanosulfonato de iterbio(III). También se utiliza para preparar alcoholes homoalílicos con tricloro-1,3,5-triazeno. Además, desempeña un papel importante para la reacción de acoplamiento catalizada de tetrakis(trifenilfosfina)paladio(0) con yodoquinonas y acetatos de alilo.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24850-33-7
Fórmula molecular C15H32Sn
Peso molecular (g/mol) 331.13
Número MDL MFCD00010346
Clave InChI YLGRTLMDMVAFNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyltributyltin, allyltributylstannane, allyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-2-propenyl, tributyl prop-2-en-1-yl stannane, allyl tributyl stannane, unii-aor8od4103, tributyl-2-propenylstannane, tri-n-butyl-2-propenylstannane, allyl tributyltin
PubChem CID 90628
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyltri-n-butyltin
Densidad 1.079
Punto de ebullición 100°C to 102°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Índice de refracción 1.486
Cantidad 5 g
Número UN UN2788
Beilstein 3588340
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Nombre IUPAC tributil(prop-2-enil)estannano
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.12
Porcentaje de pureza 97%