Learn More
Dímero de cloruro de alilpaladio (II), TRC
Código de producto. 30325286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325286 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30325286 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61489310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allylpalladium(II) Chloride Dimer
CAS 12012-95-2
Fórmula molecular C3 H5 Cl Pd
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5.ClH.Pd/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q-1;;+2/p-1
SMILES Cl[Pd+][CH2-]C=C
Nombre IUPAC cloro(prop-2-enil)paladio(1+)
Peso molecular (g/mol) 182.945
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.911