Learn More
Dímero de cloruro de alilpaladio(II), 56,0 % mínimo de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11366707 5 g 5 g
11356707 0.25 g 0.25 g
11346707 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11366707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010005.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 12012-95-2 | C6H10Cl2Pd2 | 365.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12012-95-2
Fórmula molecular C6H10Cl2Pd2
Peso molecular (g/mol) 365.89
Número MDL MFCD00044874
Clave InChI PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium
PubChem CID 61538
Nombre IUPAC cloropaladio (1+); prop-1-eno
SMILES Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allylpalladium(II) chloride dimer
Punto de fusión 120°C (decomposition)
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Beilstein 4124623
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Very soluble in dichloromethane and dichloroethane; Slightly soluble in toluene,insoluble in waterSoluble in chloroform,benzene,acetone and dichloromethane,dichloroethane and methanol; Slightly soluble in toluene; Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.85
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 56,0% mín.
Forma física Polvo