Learn More
Dímero de cloruro de alilpaladio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10082680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10082680 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10026283 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10082680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206835000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    87.65€ / 500 miligramos
    Ahorro 14.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 12012-95-2 | C6H10Cl2Pd2 | 365.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12012-95-2
Fórmula molecular C6H10Cl2Pd2
Peso molecular (g/mol) 365.89
Número MDL MFCD00044874
Clave InChI PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium
PubChem CID 61538
Nombre IUPAC cloropaladio (1+); prop-1-eno
SMILES Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c
Specifications
Nombre del producto químico o material Allylpalladium chloride dimer
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Verde amarillento a amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 56.7% min. (Pd)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Fieser 02,109; 05,189; 07,5; 09,132
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.84
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Allylpalladium chloride dimer
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.