Learn More
Aliloxitrimetilsilano, 98%
Código de producto. 15490258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490258 100 g 100 g
15470258 5 g 5 g
15480258 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Código de producto. 15490258 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H53443.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 18146-00-4 | C6H14OSi | 130,262 g/mol
El aliloxitrimetilsilano se utiliza en la síntesis de dienos metalados a través de una secuencia de isomerización-eliminación. Se utilizó aliloxitrimetilsilano [3-(trimetilsiloxi)propeno] en la síntesis de (3-hidroxipropil)-trimetoxisilano protegido con trimetilsililo. Se utiliza en la preparación de materiales eléctricos, OLED y en la industria farmacéutica.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El aliloxitrimetilsilano se utiliza en la síntesis de dienos metalados mediante una secuencia de isomerización-eliminación. El aliloxitrimetilsilano [3-(trimetilsiloxi)propeno] se ha utilizado en la síntesis de (3-hidroxipropil)-trimetoxisilano protegido con trimetilsililo. Se utiliza en la preparación de materiales eléctricos, OLED y en la industria farmacéutica.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18146-00-4
Fórmula molecular C6H14OSi
Peso molecular (g/mol) 130.262
Número MDL MFCD00008643
Clave InChI MNMVKGDEKPPREK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyloxytrimethylsilane, allyl trimethylsilyl ether, silane, trimethyl 2-propenyloxy, trimethyl 2-propenyloxy silane, o-trimethylsilylallyl alcohol, trimethylallyloxysilane, allyloxy trimethylsilane, silane, trimethyl 2-propen-1-yloxy, trimethyl prop-2-en-1-yloxy silane, acmc-1boq9
PubChem CID 87471
Nombre IUPAC trimetil(prop-2-enoxi)silano
SMILES C[Si](C)(C)OCC=C
Especificaciones
Punto de ebullición 101°C to 102°C
Nombre del producto químico o material Allyloxytrimethylsilane
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CH2=CHCH2OSi(CH3)3
Número UN UN1993
Beilstein 1739517
Temperatura de inflamación 1°C (34°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.26
Porcentaje de pureza 99%
RU– Solo para uso en investigación