Learn More
Aliloxi-tert-butildimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421218
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421218 100 mL 100 ml
15401218 5 mL 5 ml
15411218 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55077.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 105875-75-0 | C9H20OSi
Allyloxy-tert-butyldimethylsilane is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El aliloxi-tert-butildimetilsilano se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Apenas soluble en agua (0,50 g/l a 25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105875-75-0
Fórmula molecular C9H20OSi
Número MDL MFCD00239355
Especificaciones
Punto de ebullición 120°C (50mmHg)
Nombre del producto químico o material Allyloxy-tert-butyldimethylsilane
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal H2C=CHCH2OSi(CH3)2C(CH3)3
Número UN UN1993
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (0.50g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.34
Porcentaje de pureza 98%
Índice de refracción 1.421
Densidad 0.811