Learn More
Cloruro de alilmagnesio, 1 M en MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478057 100 mL 100 ml
15488057 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51170.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2622-05-1 | C3H5ClMg | 100.83 g/mol
Allylmagnesium chloride has been used in a study of the nucleophilic ring-opening of 2-methyleneaziridines to imines and subsequent conversion to 5,5?-disubstituted hydantoins. It is also used as a reagent for the introduction of the allyl group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de alilmagnesio se ha utilizado en un estudio sobre la apertura de anillos nucleofílicos de 2-metileneaziridinas a iminas y la posterior conversión a hidantoinas 5,5′-disustituídas. También se utiliza como reactivo para la introducción del grupo alilo.
Solubilidad
Reacciona violentamente con el agua.
Notas
Sensible a la humedad y al aire.& Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2622-05-1
Fórmula molecular C3H5ClMg
Peso molecular (g/mol) 100.83
Número MDL MFCD00000473
Clave InChI PLYLAFITHJUEGX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo allylmagnesium chloride, magnesium, chloro-2-propenyl, magnesium, chloro-2-propen-1-yl, chloro prop-2-en-1-yl magnesium, allylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf, sjpdadpprujp@, allylmagnesiumchloride, allyl magnesium chloride, allyl-magnesium chloride, 2-propenyl magnesium chloride
PubChem CID 75804
Nombre IUPAC magnesio;prop-1-eno;cloruro
SMILES Cl[Mg]CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allylmagnesium chloride
Fórmula lineal CH2=CHCH2MgCl
Cantidad 100 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad It reacts violently with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.83
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in MeTHF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Allylmagnesium chloride, 1M in MeTHF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyltetrahydrofuran, chloro-2-propenyl-magnesium