Learn More
Solución de cloruro de allylmagnesium, 1,7 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10372373 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10372373 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10464643 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10372373 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 209671000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 2622-05-1 | C3H5ClMg | 100.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2622-05-1 , 592-42-7
Fórmula molecular C3H5ClMg
Peso molecular (g/mol) 100.83
Número MDL MFCD00000473
Clave InChI PLYLAFITHJUEGX-UHFFFAOYSA-M
SMILES Cl[Mg]CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allylmagnesium chloride
Color Negro
Nombre de nota 1.7M Solution in THF
% mín. CAS 15.76, 80.04
% máx. CAS 19.96, 84.25
Concentración 1.5 to 1.9M
Densidad 0.9600g/mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.96
Fórmula lineal H2C=CHCH2MgCl
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Forma física Líquido
Sinónimo tri-o-tolyl phosphite, tri-o-tolylphosphite, tri-o-cresyl phosphite, phosphorous acid tri-o-cresyl ester, tris o-methylphenyl phosphite, tris 2-methylphenyl phosphite, tris 2-tolyl phosphite, tris o-tolyloxy phosphine, phosphorous acid, tri-o-cresyl ester, tri-2-tolylphosphite
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction.
Nombre IUPAC tris(2-metilfenilo) fosfito
PubChem CID 92937
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.83
Porcentaje de pureza 1.5 to 1.9M
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Allylmagnesium chloride, 1.7M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.