Learn More
Diclorhidrato de alilhidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Allylhydrazine Dihydrochloride |
| CAS | 70629-62-8 |
| Fórmula molecular | C3H8N2 . 2HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (Prop-2-en-1-yl)hydrazine dihydrochloride, Hydrazine, 2-propenyl-, dihydrochloride (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8N2.2ClH/c1-2-3-5-4;;/h2,5H,1,3-4H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.NNCC=C |
| Nombre IUPAC | prop-2-enilhidrazina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 145.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0221 |