Learn More
Alilestrenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Allylestrenol |
| CAS | 432-60-0 |
| Fórmula molecular | C21 H32 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Estr-4-en-17-ol, 17-(2-propenyl)-, (17β)- (9CI), Estr-4-en-17β-ol, 17-allyl- (6CI,8CI), 17α-Allyl-17β-hydroxy-δ4-estren, 17α-Allyl-4-oestren-17β-ol, 17α-Allylestr-4-en-17β-ol, 17α-Allylestrenol, Allylestrenol, Gestanin, Gestanol, Gestanon, NSC 37723, Orageston, Turinal, Estr-4-en-17-ol, 17-(2-propen-1-yl)-, (17β)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32O/c1-3-12-21(22)14-11-19-18-9-8-15-6-4-5-7-16(15)17(18)10-13-20(19,21)2/h3,6,16-19,22H,1,4-5,7-14H2,2H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CCCC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC=C |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-metil-17-prop-2-enil-2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 300.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.2453 |