Learn More
Alilclorodimetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11425886 25 g 25 g
11415886 5 g 5 g
11374609 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22237.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 4028-23-3 | C5H11ClSi | 134.678 g/mol
Allylchlorodimethylsilane is used in the synthesis of cyclo-1,1?,4,4?-bis(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)dibenzene, silylating agent for steroids for analysis by GC-MS. Also used in the preparation of phenylenebis(silanediyl triflates), useful synthons for organosilicon polymers, O-silylation of phenyl sulfones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El Alilclorodimetilsilano se utiliza en la síntesis de ciclo-1,1′,4,4′-bis(1,1,3,3-tetrametil-1,3-disiloxanedil)dibenceno, agente sililante para esteroides para análisis por GC-MS. También se utiliza en la preparación de fenilenobis(triflatos de silanediil), sintones útiles para polímeros organosilícos, O-sililación de fenilsulfonas.
Solubilidad
Soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos; reacciona con alcoholes, aminas y agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4028-23-3
Fórmula molecular C5H11ClSi
Peso molecular (g/mol) 134.678
Número MDL MFCD00000506
Clave InChI KMVZWUQHMJAWSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyldimethylchlorosilane, allylchlorodimethylsilane, silane, chlorodimethyl-2-propenyl, allyl chloro dimethylsilane, allyl-chloro-dimethyl silane, silane, chlorodimethyl-2-propen-1-yl, admcs, allyl chlorodimethylsilane, allylchlorodimethyl silane, acmc-1afr7
PubChem CID 77646
Nombre IUPAC cloro-dimetil-prop-2-enilsilano
SMILES C[Si](C)(CC=C)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 110°C to 112°C
Nombre del producto químico o material Allylchlorodimethylsilane
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Índice de refracción 1.429
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.896
Número UN UN2985
Beilstein 1737978
Información de solubilidad Soluble in most organic solvents; reacts with alcohols,amines,and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.68
Porcentaje de pureza 97%