Learn More
Éster de pinacol de ácido alilborónico, TRC
Código de producto. 30311169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311169 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30311169 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA614258250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allylboronic acid pinacol ester
CAS 72824-04-5
Fórmula molecular C9H17BO2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h6H,1,7H2,2-5H3
SMILES CC1(C)OB(CC=C)OC1(C)C
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-prop-2-enil-1,3,2-dioxaborolano
Peso molecular (g/mol) 168.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.1322