Learn More
Alilamina, + 98 %, extrapura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10637202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
50 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10637202 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10338310 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10013473 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10637202 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 220730500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 107-11-9 | C3H7N | 57.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-11-9
Fórmula molecular C3H7N
Peso molecular (g/mol) 57.10
Número MDL MFCD00008199
Clave InChI VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allylamine, 2-propen-1-amine, monoallylamine, 3-aminopropylene, 3-aminopropene, allyl amine, 2-propenamine, 3-amino-1-propene, 2-propenylamine, polyallylamine
PubChem CID 7853
Nombre IUPAC prop-2-en-1-amina
SMILES NCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allylamine
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -88°C
Color Blanco
Densidad 0.7630g/mL
Punto de ebullición 53°C
Temperatura de inflamación -28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCH2NH2
Índice de refracción 1.4205 to 1.4225
Cantidad 50 mL
Beilstein 04,205
Índice Merck 15,278
Gravedad específica 0.763
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Viscosidad 0.44 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 57.09
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Forma física Polvo cristalino o granular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Allylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.