Learn More
Éter de vinilo alílico, 95 % estabilizado con 0,1 % de hidróxido de potasio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358036 50 g 50 g
11348036 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13320.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3917-15-5 | C5H8O | 84.12 g/mol
Allyl vinyl ether is used as a intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter de vinilo alílico se utiliza como intermedio en la investigación química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes, radiación ultravioleta e iniciadores de radicales libres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3917-15-5
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.12
Número MDL MFCD00039827
Clave InChI ZXABMDQSAABDMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl vinyl ether, ether, allyl vinyl, vinyl allyl ether, 1-propene, 3-ethenyloxy, allyl ethenyl ether, unii-fj2j0n55cs, fj2j0n55cs, allylvinylether, acmc-20alul, 3-ethenoxy-1-propene
PubChem CID 221523
Nombre IUPAC 3-etenoxiprop-1-eno
SMILES C=CCOC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl vinyl ether
Nombre de nota stabilized with 0.1% potassium hydroxide
Densidad 0.781
Punto de ebullición 65°C to 68°C
Temperatura de inflamación <−5°C (23°F)
Olor Characteristic
Fórmula lineal CH2=CHCH2OCH=CH2
Índice de refracción 1.412
Cantidad 50 g
Número UN UN3271
Beilstein 1697665
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 95%