Learn More
Sulfuro de alilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10070600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10070600 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10127523 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10070600 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103020250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-88-1
Fórmula molecular C6H10S
Peso molecular (g/mol) 114.21
Número MDL MFCD00008658
Clave InChI UBJVUCKUDDKUJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diallyl sulfide, allyl sulfide, oil garlic, diallylsulfide, thioallyl ether, 1-propene, 3,3'-thiobis, allyl monosulfide, diallyl thioether, diallyl monosulfide, diallyl sulphide
PubChem CID 11617
ChEBI CHEBI:4489
Nombre IUPAC 3-prop-2-enilsulpanilprop-1-eno
SMILES C=CCSCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl sulfide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -83.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8870g/mL
Punto de ebullición 138.0°C
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (H2C=CHCH2)2S
Índice de refracción 1.4879 to 1.4899
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, 440
Índice Merck 15, 288
Gravedad específica 0.887
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether and,carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Allyl sulfide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.