Learn More
Sulfuro de alilfenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11321707 10 g 10 g
11331707 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11321707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04771.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5296-64-0 | Molecular Formula: C9H10S | Molecular Weight: 150.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5296-64-0
Fórmula molecular C9H10S
Peso molecular (g/mol) 150.24
Número MDL MFCD00014957
Clave InChI QGNRLAFFKKBSIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl phenyl sulfide, allylthio benzene, allyl phenyl sulfane, benzene, 2-propenylthio, allylphenyl sulfide, phenyl allyl sulfide, allylphenylthioether, allyl phenyl ;sulfane, sulfide, allyl phenyl
PubChem CID 79180
Nombre IUPAC (prop-2-en-1-ylsulfanyl)benzene
SMILES C=CCSC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl phenyl sulfide
Densidad 1.024
Punto de ebullición 223°C to 225°C
Temperatura de inflamación >98°C (208°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.574
Cantidad 10 g
Beilstein 1856940
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.24
Porcentaje de pureza 97%