Learn More
Éter alil fenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Allyl Phenyl Ether |
| CAS | 1746-13-0 |
| Fórmula molecular | C9H10O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Allyloxybenzene, NSC 4746, Phenyl 2-Propenyl Ether, Phenyl Allyl Ether, Phenylpropenyl Ether, (2-Propenyloxy)benzene, 1-(2-Propenyloxy)benzene, 1-Phenoxy-2-propene, 3-Phenoxy-1-propene, 3-Phenoxypropene, Ether Allyl Phenyl, (2-Propenyloxy)benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2 |
| SMILES | C=CCOc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | prop-2-enoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 134.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0732 |