Learn More
Éter fenílico de alilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312116 25 g 25 g
11322116 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03359.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1746-13-0 | C9H10O | 134.178 g/mol
Allyl phenyl ether is an pharmaceutical and OLED intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter fenílico de alilo es un producto intermedio farmacéutico y OLED.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1746-13-0
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.178
Número MDL MFCD00008644
Clave InChI POSICDHOUBKJKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl phenyl ether, allyloxy benzene, allyloxybenzene, benzene, 2-propenyloxy, allyl phenoxylate, phenyl allyl ether, ether, allyl phenyl, 3-phenoxypropene, phenylpropenyl ether, phenyl 2-propenyl ether
PubChem CID 74458
Nombre IUPAC prop-2-enoxibenceno
SMILES C=CCOC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl phenyl ether
Densidad 0.979
Punto de ebullición 191°C to 192°C
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.521
Cantidad 25 g
Beilstein 1905622
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 99%