Learn More
Éter alílico O-cumenílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Allyl O-Cumenyl Ether |
| CAS | 942-58-5 |
| Fórmula molecular | C12H16O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-(1-Methylethyl)-2-(2-propenyloxy)benzene, 1-(1-Methylethyl)-2-(2-propen-1-yloxy)benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O/c1-4-9-13-12-8-6-5-7-11(12)10(2)3/h4-8,10H,1,9H2,2-3H3 |
| SMILES | C=CCOC1=C(C(C)C)C=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 1-(aliloxi)-2-isopropilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 176.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.12 |