Learn More
Sulfuro de alilmetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Allyl Methyl Sulfide |
| CAS | 10152-76-8 |
| Fórmula molecular | C4 H8 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-(Methylthio)-1-propene, Allyl methyl thioether, Methyl 2-propenyl sulfide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8S/c1-3-4-5-2/h3H,1,4H2,2H3 |
| SMILES | CSCC=C |
| Nombre IUPAC | 3-metilsulfanilprop-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 88.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.0347 |