Learn More
Sulfuro metílico de alilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490697 5 g 5 g
11400707 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22514.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 10152-76-8 | C4H8S | 88.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10152-76-8
Fórmula molecular C4H8S
Peso molecular (g/mol) 88.17
Número MDL MFCD00008657
Clave InChI NVLPQIPTCCLBEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl methyl sulfide, 1-propene, 3-methylthio, allyl methyl sulphide, 3-methylthio-1-propene, sulfide, allyl methyl, methyl propenyl sulfide, unii-v7qi1r316c, methyl allyl sulfide, ccris 7066
PubChem CID 66282
Nombre IUPAC 3-metilsulfanilprop-1-eno
SMILES CSCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl methyl sulfide
Densidad 0.803
Punto de ebullición 91°C to 93°C
Temperatura de inflamación 18°C (65°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.4714
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.17
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Allyl methyl sulphide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl methyl sulphide