Learn More
Carbonato de metilo de alilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10350574 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10350574 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10055253 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10350574 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389750050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35466-83-2 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35466-83-2
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Número MDL MFCD00134545
Clave InChI YHLVIDQQTOMBGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl methyl carbonate, methyl prop-2-en-1-yl carbonate, carbonic acid allyl methyl ester, isobutylene carbonate, methyl allyl carbonate, acmc-1agon, allyl methyl carbonate #, prop-2-enyl methoxyformate, yhlvidqqtombgn-uhfffaoysa
PubChem CID 534788
Nombre IUPAC carbonato de metilprop-2-enilo
SMILES COC(=O)OCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl methyl carbonate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0220g/mL
Punto de ebullición 131.0°C
Temperatura de inflamación 33°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2=CHCH2OCO2CH3
Índice de refracción 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.022
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Allyl methyl carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.