Learn More
Metacrilato de alilo, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11914961 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10328640 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11914961 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215870025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-05-9 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-05-9
Fórmula molecular C7H10O2
Peso molecular (g/mol) 126.16
Número MDL MFCD00008592
Clave InChI FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl methacrylate, ageflex ama, methacrylic acid, allyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-propenyl ester, allylmethacrylate, allyl 2-methylacrylate, allylester kyseliny methakrylove, methacrylic acid allyl ester, unii-g2ig50653z, allylester kyseliny methakrylove czech
PubChem CID 7274
Nombre IUPAC prop-2-enil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl methacrylate
Acidez 0.05% max.
Punto de fusión -65.0°C
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 144.0°C
Temperatura de inflamación 37°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CO2CH2CH=CH2
Índice de refracción 1.4350 to 1.4370
Cantidad 2.5 L
Beilstein 02,III,129
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with almost all organic solvents
Estabilizante 200 to 250ppm MEHQ
Viscosidad 1 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido