Learn More
Alilmercaptano, téc., 70 %, resto principalmente sulfuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10572741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10572741 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10572741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153710250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 870-23-5 | C3H6S | 74.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870-23-5
Fórmula molecular C3H6S
Peso molecular (g/mol) 74.14
Número MDL MFCD00004894
Clave InChI ULIKDJVNUXNQHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl mercaptan, 2-propene-1-thiol, allylthiol, allylmercaptan, allyl sulfhydrate, unii-1x587iby09, 2-propenyl mercaptan, 2-propenyl-1-thiol, ch2=chch2sh, allyl thiol
PubChem CID 13367
Nombre IUPAC prop-2-eno-1-tiol
SMILES SCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl mercaptan
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 67°C to 68°C
Temperatura de inflamación 18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCH2SH
Índice de refracción 1.4745 to 1.4785
Cantidad 25 g
Beilstein 01, 440
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.13
Porcentaje de pureza 70%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Allyl mercaptan, 70%, remainder mainly sulphide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Propene-1-thiol