Learn More
Alil mercaptano (> 75%), CTR
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Allyl Mercaptan |
| CAS | 870-23-5 |
| Fórmula molecular | C3H6S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Propene-3-thiol, 2-Propen-1-thio, Allylthiol, NSC 6744 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2 |
| SMILES | SCC=C |
| Nombre IUPAC | prop-2-eno-1-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 74.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.019 |