Learn More
Isotiocianato de alilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Allyl isothiocyanate |
| CAS | 57-06-7 |
| Fórmula molecular | C4 H5 N S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Isothiocyanic acid, allyl ester (6CI,8CI), 3-Isothiocyanato-1-propene, 2-Propenyl isothiocyanate, AITC, Allyl isothiocyanate, Allyl thioisocyanate, Allylsevenolum, Allyspol, Allyspol 75EC, Carbospol, NSC 5572, Oleum sinapis, Redskin, Senfoel, Wasaouro, Wasaouro EXT |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2 |
| SMILES | C=CCN=C=S |
| Nombre IUPAC | 3-isotiocianatoprop-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 99.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 99.0143 |