Learn More
Isotiocianato de alil, TRC
Código de producto. 30011156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011156 250 mg 250 miligramos
30007648 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011156 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA556610250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-06-7
Fórmula molecular C4 H5 N S
Peso molecular (g/mol) 99.15
Sinónimo Isothiocyanic acid, allyl ester (6CI,8CI), 3-Isothiocyanato-1-propene, 2-Propenyl isothiocyanate, AITC, Allyl isothiocyanate, Allyl thioisocyanate, Allylsevenolum, Allyspol, Allyspol 75EC, Carbospol, NSC 5572, Oleum sinapis, Redskin, Senfoel, Wasaouro, Wasaouro EXT
Nombre IUPAC 3-isotiocianatoprop-1-eno
SMILES C=CCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl isothiocyanate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.0143