Learn More
Isotiocianato de alilo, 94 %, estabilizado con 0,01 % de alfa-tocoferol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10264220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10264220 500 g Frasco de vidrio 500 g
10224130 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10284170 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10264220 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102955000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 57-06-7 | C4H5NS | 99.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-06-7
Número MDL MFCD00004822
Clave InChI ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl isothiocyanate, mustard oil, redskin, allylsenevol, allylsenfoel, allyl mustard oil, oleum sinapis, oil of mustard, allylsevenolum, senfoel
PubChem CID 5971
ChEBI CHEBI:73224
Nombre IUPAC 3-isotiocianatoprop-1-eno
SMILES C=CCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl isothiocyanate
Nombre de nota 94%
% mín. CAS 92.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -80.0°C
Color Blanco
Densidad 1.0175g/mL
Punto de ebullición 151.0°C to 153.0°C
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H5NS
Fórmula lineal H2C=CHCH2NCS
Índice de refracción 1.5290 to 1.5310
Cantidad 500 g
Beilstein 04, 214
Índice Merck 15, 286
Estabilizante 0.01% alpha-tocopherol
Peso molecular (g/mol) 99.151
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.15
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Allyl isothiocyanate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.