Learn More
Isotiocianato de alilo, 94 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486710 5 g 5 g
11496710 50 g 50 g
11406720 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11486710 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L02901.06
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 57-06-7 | C4H5NS | 99.151 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57-06-7
Fórmula molecular C4H5NS
Peso molecular (g/mol) 99.151
Número MDL MFCD00004822
Clave InChI ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl isothiocyanate, mustard oil, redskin, allylsenevol, allylsenfoel, allyl mustard oil, oleum sinapis, oil of mustard, allylsevenolum, senfoel
PubChem CID 5971
ChEBI CHEBI:73224
Nombre IUPAC 3-isotiocianatoprop-1-eno
SMILES C=CCN=C=S
Specifications
Nombre del producto químico o material Allyl isothiocyanate
Nombre de nota stabilized
Punto de fusión -80°C
Densidad 1.013
Punto de ebullición 149°C to 151°C
Temperatura de inflamación 46°C (114°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.53
Cantidad 5 g
Número UN UN1545
Beilstein 773748
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,295
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.16
Porcentaje de pureza 94%