Learn More
Isotiocianato de alilo, 94 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11406720 250 g 250 g
11486710 5 g 5 g
11496710 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11406720 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02901.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.50€
    80.65€ / 250 g
    Ahorro 8.85€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 57-06-7 | C4H5NS | 99.151 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-06-7
Fórmula molecular C4H5NS
Peso molecular (g/mol) 99.151
Número MDL MFCD00004822
Clave InChI ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl isothiocyanate, mustard oil, redskin, allylsenevol, allylsenfoel, allyl mustard oil, oleum sinapis, oil of mustard, allylsevenolum, senfoel
PubChem CID 5971
ChEBI CHEBI:73224
Nombre IUPAC 3-isotiocianatoprop-1-eno
SMILES C=CCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl isothiocyanate
Nombre de nota stabilized
Punto de fusión -80°C
Densidad 1.013
Punto de ebullición 149°C to 151°C
Temperatura de inflamación 46°C (114°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.53
Cantidad 250 g
Número UN UN1545
Beilstein 773748
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,295
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.16
Porcentaje de pureza 94%