Learn More
Isotiocianato de alilo 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326702 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326702 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10140000AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl isothiocyanate
CAS 57-06-7
Nombres de analitos o componentes Allyl isothiocyanate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H5 N S
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Isothiocyanic acid, allyl ester (6CI,8CI), 3-Isothiocyanato-1-propene, 2-Propenyl isothiocyanate, AITC, Allyl isothiocyanate, Allyl thioisocyanate, Allylsevenolum, Allyspol, Allyspol 75EC, Carbospol, NSC 5572, Oleum sinapis, Redskin, Senfoel, Wasaouro, Wasaouro EXT
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
SMILES C=CCN=C=S
Nombre IUPAC 3-isotiocianatoprop-1-eno
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 99.15
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 99,0143 g/mol