Learn More
Isocianato de alilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15489079 5 g 5 g
15479079 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489079 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18710.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1476-23-9 | C4H5NO | 83.09 g/mol
It finds its application in the synthesis, characterization of biodegradable dextran-allyl isocyanate-ethylamine/polyethylene glycol-diacrylate hydrogels and their in vitro release of albumin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis y caracterización de hidrogeles biodegradables de isocianato-etilamina dextrano-alilo/polietilenglicol-diacrilato y su liberación in vitro de albúmina.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de alcoholes, aminas, agua/humedad y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener las fuentes de ignición alejadas. Proteger de cargas electrostáticas. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1476-23-9
Fórmula molecular C4H5NO
Peso molecular (g/mol) 83.09
Número MDL MFCD00002044
Clave InChI HXBPYFMVGFDZFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15123
Nombre IUPAC 3-isocianatoprop-1-eno
SMILES C=CCN=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl isocyanate
Densidad 0.94
Punto de ebullición 87°C to 89°C
Temperatura de inflamación 6°C (43°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4185
Cantidad 5 g
Número UN UN2478
Beilstein 506106
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Sinónimo allyl isocyanate, 1-propene, 3-isocyanato, 3-isocyanato-1-propene, propene, 3-isocyanato, allylisocyanate, isocyanic acid, allyl ester, 1-propene,3-isocyanato, prop-2-enisocyanate, 2-propenyl isocyanate, isocyanicacid,allylester
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.09
Porcentaje de pureza 98%