Learn More
Yoduro alílico, + 97 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Description
Allyl iodide is used as a reagent used with allylindium sesquiiodide in the cis-double allylation of cyclopropenes. It is used in synthesis of other organic compounds such as N-alkyl 2-pyrrolidone, Sorbic acid ester etc,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El yoduro alílico se utiliza como reactivo utilizado con sesquiyoduro de alilindio en la alilación cis-doble de ciclopropenos. Se utiliza en la síntesis de otros compuestos orgánicos como N-alquil 2-pirrolidona, éster de ácido sórbico, etc.
Solubilidad
Soluble en alcohol, cloroformo, éter y éter dietílico. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Proteger del calor. Almacenar alejado de agentes oxidantes. Incompatible con el calor, la luz, las aminas, los nitruros, los compuestos azoicos/diazoicos, los metales alcalinos y las epóxidas.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Allyl iodide |
| Nombre de nota | Stabilized with copper |
| Punto de fusión | -99°C |
| Densidad | 1.832 |
| Punto de ebullición | 101°C to 103°C |
| Temperatura de inflamación | 18°C (64°F) |
| Fórmula lineal | CH2=CHCH2I |
| Índice de refracción | 1.554 |
| Cantidad | 50 g |
| Número UN | UN1723 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Allyl iodide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Allyl iodide