Learn More
Éter alílico glicidílico, TRC
Código de producto. 30326291
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326291 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30326291 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA55570010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(2-Propen-1-yloxy)methyl]oxirane
CAS 106-92-3
Fórmula molecular C6 H10 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Oxirane, 2-[(2-propen-1-yloxy)methyl]-, Oxirane, [(2-propenyloxy)methyl]- (9CI), Propane, 1-(allyloxy)-2,3-epoxy- (6CI,8CI), 2-[(2-Propen-1-yloxy)methyl]oxirane, (±)-Allyl glycidyl ether, 1,2-Epoxy-3-allyloxypropane, 1-(2-Propenyloxy)-2,3-epoxypropane, 1-Allyloxy-2,3-epoxypropane, 2-(Allyloxymethyl)oxirane, 2-[(2-Propenyloxy)methyl]oxirane, 2-[(Prop-2-en-1-yloxy)methyl]oxirane, A 32608, AGE, AGE 500, Allyl 2,3-epoxypropyl ether, Allyl glycidyl ether, Allyl oxiranemethyl ether, Denacol EX 111, Glycidyl 2-propenyl ether, Glycidyl allyl ether, NSC 18596, NSC 631, Silong 191, [(2-Propenyloxy)methyl]oxirane, [(Allyloxy)methyl]oxirane
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O2/c1-2-3-7-4-6-5-8-6/h2,6H,1,3-5H2
SMILES C=CCOCC1CO1
Nombre IUPAC 2-(prop-2-enoximetil)oxirano
Peso molecular (g/mol) 114.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0681