Learn More
Sulfuro etílico de alilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393396 1 g 1 g
11303406 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12847.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5296-62-8 | C5H10S | 102.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5296-62-8
Fórmula molecular C5H10S
Peso molecular (g/mol) 102.20
Número MDL MFCD00026979
Clave InChI NOJXPGXFDASWEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl ethyl sulfide, 4-thia-1-hexene, 1-propene-1-one, 3-ethylthio, allylethylsulfide, allyl ethylsulfide, allylethyl sulfide, allyl ethyl sulphide, 3-ethylthio-1-propene, acmc-1ao1o
PubChem CID 123229
Nombre IUPAC 3-etilsulfanilprop-1-eno
SMILES CCSCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl ethyl sulfide
Punto de ebullición 115°C to 116°C
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Olor Unpleasant
Fórmula lineal CH3CH2SCH2CH=CH2
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1736876
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.19
Porcentaje de pureza 97%