Learn More
Éter alílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Allyl Ether |
| CAS | 557-40-4 |
| Fórmula molecular | C6H10O |
| Cantidad | 50 mL |
| Sinónimo | 3,3'-Oxybis-1-propene, 3-(2-Propenoxy)-1-propene3-(Allyloxy)-1-propene, 4-Oxahepta-1,6-dieneDiallyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2 |
| SMILES | C=CCOCC=C |
| Nombre IUPAC | 3-prop-2-enoxiprop-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 98.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.0732 |