Learn More
Impureza cíclica (isopropílica) de éster alílico de atorvastatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Allyl Ester of Atorvastatin Cyclic (Isopropyl) Impurity |
| CAS | 1316295-72-3 |
| Fórmula molecular | C36H39FN2O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 7-(4-Fluorophenyl)hexahydro-beta,7-dihydroxy-1b-(1-methylethyl)-7a-phenyl-1a-[(phenylamino)carbonyl]-3H-oxireno[3,4]pyrrolo[2,1-b][1,3]oxazine-3-butanoic Acid Allyl Ester, Allyl-ATV-cycloIP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H39FN2O7/c1-4-21-44-31(41)23-29(40)22-30-19-20-39-35(43,26-15-17-27(37)18-16-26)33(25-11-7-5-8-12-25)34(46-33,36(39,45-30)24(2)3)32(42)38-28-13-9-6-10-14-28/h4-18,24,29-30,40,43H,1,19-23H2,2-3H3,(H,38,42) |
| SMILES | CC(C)C12OC(CC(O)CC(=O)OCC=C)CCN1C(O)(c3ccc(F)cc3)C4(OC24C(=O)Nc5ccccc5)c6ccccc6 |
| Nombre IUPAC | 4-[7-(4-fluorofenil)-7-hidroxi-7a-fenil-1a-(fenilcarbamoil)-1b-propan-2-il-4,5-dihidro-3H-oxireno[1,2]pirrolo[4,5-b][1,3]oxazin-3-il]-3-hidroxibutanoato de prop-2-enilo |
| Peso molecular (g/mol) | 630.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 630.2741 |