Learn More
Impureza cíclica (fluorofenil) de éster alílico de atorvastatina, TRC
Código de producto. 30339929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30339929 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30339929 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79183010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Allyl Ester of Atorvastatin Cyclic (Fluorophenyl) Impurity
CAS 1316643-57-8
Fórmula molecular C36H39FN2O7
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1beta-(4-Fluorophenyl)hexahydro-beta,7-dihydroxy-7-(1-methylethyl)-1alpha-phenyl-7alpha-[(phenylamino)carbonyl]-3H-oxireno[3,4]pyrrolo[2,1-b][1,3]oxazine-3-butanoic Acid Allyl Ester, Allyl-ATV-cycloFP
Fórmula InChI InChI=1S/C36H39FN2O7/c1-4-21-44-31(41)23-29(40)22-30-19-20-39-35(43,24(2)3)34(32(42)38-28-13-9-6-10-14-28)33(46-34,25-11-7-5-8-12-25)36(39,45-30)26-15-17-27(37)18-16-26/h4-18,24,29-30,40,43H,1,19-23H2,2-3H3,(H,38,42)
SMILES CC(C)C1(O)N2CCC(CC(O)CC(=O)OCC=C)OC2(c3ccc(F)cc3)C4(OC14C(=O)Nc5ccccc5)c6ccccc6
Nombre IUPAC 4-[1b-(4-fluorofenil)-7-hidroxi-1a-fenil-7a-(fenilcarbamoil)-7-propan-2-il-4,5-dihidro-3H-oxireno[1,2]pirrolo[3,5-b][1,3]oxazin-3-il]-3-hidroxibutanoato de prop-2-enilo
Peso molecular (g/mol) 630.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 630.2741
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.