Learn More
Bromuro de alil-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Allyl-d5 Bromide |
| CAS | 102910-37-2 |
| Fórmula molecular | C3 2H5 Br |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2/i1D2,2 D,3D2 |
| SMILES | [2 H]C(=C([2 H])C([2 H])([2 H])Br)[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-1,1,2,3,3-pentadeuterioprop-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 126.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.9888 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |