Learn More
Cianuro de alilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Allyl Cyanide |
| CAS | 109-75-1 |
| Fórmula molecular | C4H5N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Butenenitrile, 1-Butene-3-nitrile, 1-Propene-3-nitrile, 2-Propenyl Cyanide, 3-Butenonitrile, 3-Butenylnitrile, 3-Cyano-1-propene, 3-Cyanopropene, NSC 2583, Vinylacetonitrile, beta-Butenonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5N/c1-2-3-4-5/h2H,1,3H2 |
| SMILES | C=CCC#N |
| Nombre IUPAC | but-3-enonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 67.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 67.0422 |