Learn More
Alil(clorometilo)dimetilsilano, +97 %
Código de producto. 11374937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11374937 25 g 25 g
11364937 1 g 1 g
11354937 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11374937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041953.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75422-66-1
Fórmula molecular C6H13ClSi
Peso molecular (g/mol) 148.71
Número MDL MFCD00012045
Clave InChI UHHLOVCFFWGSMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl chloromethyl dimethylsilane, silane, chloromethyl dimethyl-2-propenyl, chloromethyl dimethylprop-2-en-1-ylsilane, acmc-1bfca, dimethylallylchloromethylsilane, 3-chloromethyldimethylsilyl-1-propene, allyl chloromethyl dimethyl dimethylsilane, silane,allyl, chloromethyl ,dimethyl, chloromethyl dimethyl prop-2-en-1-yl silane
PubChem CID 556526
Nombre IUPAC clorometil-dimetil-prop-2-enilsilano
SMILES C[Si](C)(CCl)CC=C
Specifications
Punto de ebullición 165°C (50mmHg)
Nombre del producto químico o material Allyl(chloromethyl)dimethylsilane
Forma física Líquido
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Temperatura de inflamación 27°C (81°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.71
Porcentaje de pureza ≥97%
Índice de refracción 1.449
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.907 g/mL