Learn More
Alil(clorometilo)dimetilsilano, +97 %
Código de producto. 11364937
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11364937 1 g 1 g
11354937 5 g 5 g
11374937 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11364937
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041953.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75422-66-1
Fórmula molecular C6H13ClSi
Peso molecular (g/mol) 148.71
Número MDL MFCD00012045
Clave InChI UHHLOVCFFWGSMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl chloromethyl dimethylsilane, silane, chloromethyl dimethyl-2-propenyl, chloromethyl dimethylprop-2-en-1-ylsilane, acmc-1bfca, dimethylallylchloromethylsilane, 3-chloromethyldimethylsilyl-1-propene, allyl chloromethyl dimethyl dimethylsilane, silane,allyl, chloromethyl ,dimethyl, chloromethyl dimethyl prop-2-en-1-yl silane
PubChem CID 556526
Nombre IUPAC clorometil-dimetil-prop-2-enilsilano
SMILES C[Si](C)(CCl)CC=C
Especificaciones
Punto de ebullición 165°C (50mmHg)
Nombre del producto químico o material Allyl(chloromethyl)dimethylsilane
Forma física Líquido
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Temperatura de inflamación 27°C (81°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.71
Porcentaje de pureza ≥97%
Índice de refracción 1.449
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.907 g/mL