Learn More
Cloroacetato de alilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312477 25 g 25 g
11302477 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11531.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2916-14-5 | C5H7ClO2 | 134.559 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2916-14-5
Fórmula molecular C5H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 134.559
Número MDL MFCD00058936
Clave InChI VMBJJCDVORDOCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl chloroacetate, allyl 2-chloroacetate, chloroacetic acid allyl ester, acetic acid, chloro-, 2-propenyl ester, prop-2-en-1-yl 2-chloroacetate, acetic acid, chloro-, allyl ester, allyl monochloroacetate, acmc-1cffa, chloroacetic acid,2-propenyl ester
PubChem CID 76206
Nombre IUPAC 2-cloroacetato de prop-2-enilo
SMILES C=CCOC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl chloroacetate
Densidad 1.16
Punto de ebullición 162°C to 164°C
Temperatura de inflamación 61°C (141°F)
Índice de refracción 1.445
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 1747000
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.56
Porcentaje de pureza 98%