Learn More
Allil(cloro)[di-terc-butil(4-dimetilaminofenil)fosfina]paladio(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15417185 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15417185 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046332.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl (chloro)[di-tert-butyl (4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium (II)
CAS 1235509-04-2
Color Amarillo
Fórmula molecular C19H33ClNPPd
Número MDL MFCD25372543
Cantidad 1 g
Sinónimo pdclallyl amphos, allyl chloro di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium ii
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI OSTWSTKYPFRHAA-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)(C)P(C1=CC=C(C=C1)CNC)C(C)(C)C.[CH2-]C=C.Cl[Pd+]
Nombre IUPAC cloropaladio(1+);1-(4-diterc-butilfosfanilfenil)-N-metimetanamina; prop-1-ano
Peso molecular (g/mol) 448.324
PubChem CID 73994976
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.32
Forma física Sólido