Learn More
Cloruro de alilo, TRC
Product Code. 30326469
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 mL
missing translation for 'unitSize':
250 ml
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
30326469 250 mL 250 ml
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30326469 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCA549715250ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Allylchloride
CAS 107-05-1
Fórmula molecular C3 H5 Cl
Cantidad 250 mL
Sinónimo Propene, 3-chloro- (8CI), 3-Chloro-1-propene, 1-Chloro-2-propene, 2-Propenyl chloride, 3-Chloropropene, 3-Chloropropylene, Allyl chloride, HCO 1260ZF, NSC 20939
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
SMILES ClCC=C
Nombre IUPAC 3-cloroprop-1-eno
Peso molecular (g/mol) 76.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.008