Learn More
Cloruro de alilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Allylchloride |
| CAS | 107-05-1 |
| Fórmula molecular | C3 H5 Cl |
| Cantidad | 50 mL |
| Sinónimo | Propene, 3-chloro- (8CI), 3-Chloro-1-propene, 1-Chloro-2-propene, 2-Propenyl chloride, 3-Chloropropene, 3-Chloropropylene, Allyl chloride, HCO 1260ZF, NSC 20939 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2 |
| SMILES | ClCC=C |
| Nombre IUPAC | 3-cloroprop-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 76.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 76.008 |