Learn More
Cloruro de alilo, TRC
Código de producto. 30312917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312917 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30312917 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA549715100ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allylchloride
CAS 107-05-1
Fórmula molecular C3 H5 Cl
Cantidad 100 mL
Sinónimo Propene, 3-chloro- (8CI), 3-Chloro-1-propene, 1-Chloro-2-propene, 2-Propenyl chloride, 3-Chloropropene, 3-Chloropropylene, Allyl chloride, HCO 1260ZF, NSC 20939
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
SMILES ClCC=C
Nombre IUPAC 3-cloroprop-1-eno
Peso molecular (g/mol) 76.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.008