Learn More
Cloruro de alilo, 98 %, estab. con óxido de propileno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11466887 2.5 L 2500 ml
11456887 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14330.0F
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 107-05-1 | Molecular Formula: C3H5Cl | Molecular Weight: 76.523 g/mol
El cloruro de alilo se utiliza como agente alquilante. Se utiliza en el tratamiento con bis(trimetilsilil)amida de sodio para obtener el alqueno ciclopropeno, altamente reactivo y filtrado.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El cloruro de alilo se utiliza como un agente alquilante. Se utiliza en el tratamiento con bis(trimetilsilil)amida de sodio, da ciclopropeno alqueno filtrado altamente reactivo.
Solubilidad
Soluble en agua (3600 mg/L a 20 °C), etanol, éter, petróleo, acetona, cloroformo, benceno, metanol y 2-prop.
Notas
Almacenar a -20 °C. Mantener bien cerrado en un lugar seco y fresco. Conservar en recipientes debidamente etiquetados. Mantenga los recipientes bien cerrados en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, trifluoruro de boro, ácido sulfúrico y ácido nítrico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-05-1
Fórmula molecular C3H5Cl
Número MDL MFCD00000984
Clave InChI OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl chloride, 3-chloro-1-propene, 1-propene, 3-chloro, 3-chloropropylene, 3-chloropropene, chlorallylene, allylchlorid, 2-propenyl chloride, 1-chloro-2-propene, allylchloride
PubChem CID 7850
ChEBI CHEBI:82379
Nombre IUPAC 3-cloroprop-1-eno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl chloride
Nombre de nota stabilized with propylene oxide
Punto de fusión -135°C
Densidad 0.939
Punto de ebullición 44°C to 46°C
Temperatura de inflamación -28°C
Olor Sweet
Fórmula lineal CH2=CHCH2Cl
Índice de refracción 1.4155
Cantidad 2.5 L
Número UN UN1100
Beilstein 635704
Índice Merck 14,289
Información de solubilidad Soluble aq. soln. (3600 mg/L (at 20°C),ethanol,ether,petroleum,acetone,chloroform,benzene,methanol and 2-prop.)
SMILES ClCC=C
Peso molecular (g/mol) 76.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.53
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación